Tisk…
měď, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
ECNRM522B-1EAEA 0 CZK
ECNRM522B-1EA ECNRM522A-1EA
měď, Supelco®
měď
Vzorec: Cu
MW: 63,55 g/mol
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545