stříbro ≥99.999% (metals basis), powder, Premion® -120 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
00781.14EA
11160
CZK
00781.14
00781.06
stříbro ≥99.999% (metals basis), powder, Premion® -120 mesh
stříbro
Vzorec:
Ag MW: 107,87 g/mol Bod varu: 2212 °C (1013 hPa) Bod tání: 961,9 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 ADR: 9,III |