Tisk…
stříbro ≥99.99% (metals basis), crystalline powder, Premion® -10+20 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
11409.30EA 53740 CZK
11409.30 11409.18 11409.09
stříbro ≥99.99% (metals basis), crystalline powder, Premion® -10+20 mesh
stříbro
Vzorec: Ag
MW: 107,87 g/mol
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 961,9 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
ADR: 9,III