stříbro hard ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, hard, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
12125.GHEA
11470
CZK
12125.GH
12125.FI
12125.HP
stříbro hard ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, hard, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
stříbro
Vzorec:
Ag MW: 107,87 g/mol Bod varu: 2212 °C (1013 hPa) Bod tání: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |