Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), flakes 80% <20 µm
Dodavatel: Thermo Scientific
14755.09EA 3680 CZK
14755.09 14755.50
stříbro ≥99.9% (metals basis), flakes 80% <20 µm
stříbro
Suitable for manufacturing metallizing preparations and conductive silicone rubbers
Vzorec: Ag
MW: 107,87 g/mol
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08647