Tisk…
stříbro ≥99.99% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
41267.KSEA 32120 CZK
41267.KS
stříbro ≥99.99% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
stříbro
Vzorec: Ag
MW: 107,87 g/mol
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647