Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
41390.G2EA 2600 CZK
41390.G2 41390.H2 41390.G6
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
stříbro
Vzorec: Ag
MW: 107,87 g/mol
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647