Tisk…
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
41456.G9EA 27080 CZK
41456.G9 41456.G5 41456.G1
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
stříbro
Vzorec: Ag
MW: 107,87 g/mol
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647