stříbro ≥99.9%, wool for elementary analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01506.0010EA
7310
CZK
1.01506.0010
1.01506.9999
stříbro ≥99.9%, wool for elementary analysis, Supelco®
stříbro
Vzorec:
Ag MW: 107,87 g/mol Bod varu: 2212 °C (1013 hPa) Bod tání: 961,9 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS číslo: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |
Výsledky specifikačního testu
Identity | passes test |
Purity | ≥ 99.9 % |
Diameter of fibre | about 45 - 55 µm |