Tisk…

stříbro, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL265543-6.6GEA 0 CZK
SIAL265543-6.6G
stříbro, Sigma-Aldrich®
stříbro
Vzorec: Ag
MW: 107,87 g/mol
Bod varu: 2212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR