Tisk…
Titan ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
43476.YKEA 4190 CZK
43476.YK 43476.7G
Titan ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Titanium
Vzorec: Ti
MW: 47,88 g/mol
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610