Tantalum ≥99.95% (metals basis excluding Nb), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10354.BUEA
5080
CZK
10354.BU
10354.CC
10354.BY
Tantalum ≥99.95% (metals basis excluding Nb), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Tantalum
Vzorec:
Ta MW: 180,95 g/mol Bod varu: 5427 °C (1013 hPa) Bod tání: 2996 °C Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS číslo: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |