Tisk…
Tantalum, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
40928.HBEA 58680 CZK
40928.HB 40928.FL 40928.GT
Tantalum, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Tantalum
Vzorec: Ta
MW: 180,95 g/mol
Bod varu: 5427 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223