Tantalum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
42933.BYEA
9340
CZK
42933.BY
42933.CC
42933.RQ
Tantalum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Tantalum
Vzorec:
Ta MW: 180,95 g/mol Bod varu: 5427 °C (1013 hPa) Bod tání: 2996 °C Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS číslo: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |