Tisk…
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
43013.G6EA 20730 CZK
43013.G6 43013.G2
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Tantalum
Vzorec: Ta
MW: 180,95 g/mol
Bod varu: 5427 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223