Tisk…
Tantalum ≥99.9% (metals basis), tubing 3.18 mm (0.125 in) OD, 2.26 mm (0.089 in) ID
44923.BWEA 20450 CZK
44923.BW 44923.BS
Tantalum ≥99.9% (metals basis), tubing 3.18 mm (0.125 in) OD, 2.26 mm (0.089 in) ID
Tantalum
Vzorec: Ta
MW: 180,95 g/mol
Bod varu: 5427 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223