Tantalum ≥99.9% (metals basis), tubing 3.18 mm (0.125 in) OD, 2.26 mm (0.089 in) ID
44923.BWEA
20450
CZK
44923.BW
44923.BS
Tantalum ≥99.9% (metals basis), tubing 3.18 mm (0.125 in) OD, 2.26 mm (0.089 in) ID
Tantalum
Vzorec:
Ta MW: 180,95 g/mol Bod varu: 5427 °C (1013 hPa) Bod tání: 2996 °C Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS číslo: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |