Tisk…
Tantalum (50 ppm Nb) ≥99.97% (metals basis), powder, Puratronic® -325 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
10345.88EA 1710 CZK
10345.88 10345.22 10345.14
Tantalum (50 ppm Nb) ≥99.97% (metals basis), powder, Puratronic® -325 mesh
Tantalum
Vzorec: Ta
MW: 180,95 g/mol
Hustota: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II