Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
40867.KSEA 8450 CZK
40867.KS
Molybden ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Molybden
Vzorec: Mo
MW: 95,94 g/mol
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317