Molybden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
42360.09EA
1310
CZK
42360.09
42360.18
Molybden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Molybden
Vzorec:
Mo MW: 95,94 g/mol Bod varu: 3617 °C (1013 hPa) Bod tání: 2622 °C Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS číslo: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |