Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Molybdenum wire, 0.025mm (0.001in) dia, hard, 99.95% (metals basis)

Dodavatel: Alfa Aesar

Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈0.005g/m, Temper: hard
MDL No.: MFCD00003465


Vzorec: Mo
MW: 95,94 g/mol
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
250 m 43967.H7
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Čí. CAS 7439-98-7
Purity 99.95%
Fyzická forma ≈0.005g/m, Temper: hard
MDL čí. MFCD00003465
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství