Tisk…
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10408.H2EA 7730 CZK
10408.H2 10408.H7 10408.G6
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tungsten
Vzorec: W
MW: 183,84 g/mol
Bod varu: 5660 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945