Tisk…
Wolfram ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10414.FYEA 5670 CZK
10414.FY 10414.GD 10414.HB 10414.FG 10414.GW
Wolfram ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Tungsten
Vzorec: W
MW: 183,84 g/mol
Bod varu: 5660 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945