Tisk…
Wolfram, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
40924.FLEA 8860 CZK
40924.FL 40924.GT 40924.HB
Wolfram, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Tungsten
Vzorec: W
MW: 183,84 g/mol
Bod varu: 5660 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945