Tisk…
Rhenium, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL267279-5GEA 19150 CZK
SIAL267279-5G SIAL267279-25G
Rhenium, powder, Sigma-Aldrich®
Rhenium
Vzorec: Re
MW: 186,21 g/mol
MDL Number: MFCD00011195
CAS číslo: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III