Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Kobalt ≥99.995%, foil, Puratronic®, thickness 1.0 mm (0.04 in)

Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí

Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Molecular Formula: Co
Physical Form: ≈5.6g/25x25mm
Odour: Odourless


Vzorec: Co
MW: 58,93 g/mol
Bod varu: 2870 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1495 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488

Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 11450.FF
1 11450.FI
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Čí. CAS 7440-48-4
Čistota 99.995%
Fyzická forma ≈5.6g/25x25mm
Zápach/vůně Odourless
Molekulový vzorec Co
MDL čí. MFCD00010935
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství