Kobalt ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
11455.FFEA
3920
CZK
11455.FF
11455.GH
11455.FI
Kobalt ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Kobalt
Vzorec:
Co MW: 58,93 g/mol Bod varu: 2870 °C (1013 hPa) Bod tání: 1495 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |