Tisk…
Kobalt ≥99.9% (metals basis), lumps typ. 1.5 cm cubes low oxygen, vacuum remelted
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
12956.22EA 31020 CZK
12956.22
Kobalt ≥99.9% (metals basis), lumps typ. 1.5 cm cubes low oxygen, vacuum remelted
Kobalt
Vzorec: Co
MW: 58,93 g/mol
Bod varu: 2870 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1495 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488