Tisk…
Železo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
40495.FFEA 3990 CZK
40495.FF 40495.GH 40495.FI
Železo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Železo
Vzorec: Fe
MW: 55,85 g/mol
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109