Tisk…
Nikl ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
10930.G5EA 13150 CZK
10930.G5 10930.G1
Nikl ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nikl
Vzorec: Ni
MW: 58,69 g/mol
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582