Nikl ≥99.9945% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
12042.FIEA
19670
CZK
12042.FI
12042.FF
Nikl ≥99.9945% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Nikl
Vzorec:
Ni MW: 58,69 g/mol Bod varu: 3007 °C (1013 hPa) Bod tání: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS číslo: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |