Nikl ≥99.8% (metals basis excluding Co), thin foil (max. 0.8% Co), Thickness: 0.0125 mm (0.000492 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
35814.FFEA
1490
CZK
35814.FF
35814.GH
35814.FI
Nikl ≥99.8% (metals basis excluding Co), thin foil (max. 0.8% Co), Thickness: 0.0125 mm (0.000492 in)
Nikl
Vzorec:
Ni MW: 58,69 g/mol Bod varu: 3007 °C (1013 hPa) Bod tání: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS číslo: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |