Tisk…
Paladium 99.9% (trace metals basis), sponge
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO268150010EA 11700 CZK
ACRO268150010
Paladium 99.9% (trace metals basis), sponge
Palladium
Vzorec: Pd
MW: 106,420 g/mol
Bod varu: 3167 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1555 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011167
CAS číslo: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
Merck Index: 12,07121
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %