Paladium ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm
Dodavatel: Thermo Scientific
11517.FIEA
10090
CZK
11517.FI
11517.GH
11517.FF
Paladium ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm
Palladium
Vzorec:
Pd MW: 106,420 g/mol Bod varu: 3167 °C (1013 hPa) Bod tání: 1555 °C Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS číslo: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |