Platina ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
00262.FIEA
21550
CZK
00262.FI
00262.FF
00262.GH
Platina ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Platina
Vzorec:
Pt MW: 195,08 g/mol Bod varu: 3827 °C (1013 hPa) Bod tání: 1769 °C Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS číslo: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |