Platinum ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0762 mm (0.003 in)
O tomto produktu
:7440-06-4
:
:Pt
:MFCD00011179
:195.08 g/mol
:12,07689
:3827 °C (1013 hPa)
:1769 °C
:21.447 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-116-1
Související informace
Informace o produktu
- Catalog #Supplier #Pk InfoPkDostupnostCena
- 10282.FF10282.FF25×25 mm11 * 1 KS14 860,00 KčSupplier Article Number: 10282.FFLocal Article Number: ALFA10282.FF
- 10282.FI10282.FI50×50 mm11 * 1 KS38 400,00 KčSupplier Article Number: 10282.FILocal Article Number: ALFA10282.FI
- Supplier Article Number: 10282.GHLocal Article Number: ALFA10282.GH