Tisk…
Platina, wire for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
14361.BUEA 9370 CZK
14361.BU 14361.BY
Platina, wire for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platina
Vzorec: Pt
MW: 195,08 g/mol
Bod varu: 3827 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1769 °C
Hustota: 21,45G/CC
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689