Tisk…
Platina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL267228-4GEA 58910 CZK
SIAL267228-4G SIAL267228-1G
Platina, Sigma-Aldrich®
Platina
Vzorec: Pt
MW: 195,08 g/mol
Bod varu: 3827 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689