Tisk…
Platina, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL327476-5GEA 0 CZK
SIAL327476-5G SIAL327476-500MG
Platina, powder, Sigma-Aldrich®
Platina
Vzorec: Pt
MW: 195,08 g/mol
Bod varu: 4530 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1773 °C
Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II