Tisk…
Rhodium ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, powder, Premion® -22 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
10668.03EA 0 CZK
10668.03 10668.01 10668.06
Rhodium ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, powder, Premion® -22 mesh
Rhodium
Vzorec: Rh
MW: 102,9 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011201
CAS číslo: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III