Tisk…
Hledali jste: terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů) 96%
Dodavatel: Spectrum Chemical
Popis: BHA, FCC is an antioxidant and preservative used in food, food packaging and animal feed. Spectrum Chemical offers over 300 Food Grade (FCC) chemical ...
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Butylated hydroxyanisole is an antioxidant. It is a mixture of 2- and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole.
Katalogové číslo: (EHERC10931220)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Popis: terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
Měrná jednotka: 1 * 0,1 g
Dodavatel: Merck
Popis: terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů), Sigma-Aldrich®
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom