Tisk…
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10931220EA 1680 CZK
EHERC10931220
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…55 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779059
CAS číslo: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582