Tisk…
parafín, liquid Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
8577.9200EA 0 CZK
8577.9200 8577.5000
parafín, liquid Ph. Eur.
Parafín
Bod varu: 300…500 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 215 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear oily liquid
Identification A Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Relative density 0.81 - 0.875
Viscosity 25 - 80 mPa.s
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Solid paraffins Passes test
Residual solvents Unlikely by manuf.process