Tisk…
Hledali jste: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
21  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR® 4Å Molecular Sieve is a widely used adsorbent for many different applications. It exhibits high water adsorption capacity at low partial pressure...
Katalogové číslo: (0810.1000)
Dodavatel: Avantor
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), with indicator
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), powder <50 µm
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets Ø 3.2mm
Katalogové číslo: (ACRO264750050)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Měrná jednotka: 1 * 5 kg
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 0.4-0.8 mm (0.02-0.03 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Katalogové číslo: (ACRO197265000)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 8 - 12 mesh, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
Katalogové číslo: (688363-2.5KG)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), powder -325 mesh, aktivní, Fluka™
Měrná jednotka: 1 * 2,5 kg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom