Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 1.6 mm, beads, TECHNICAL
28464.295EA 4600 CZK
28464.295
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 1.6 mm, beads, TECHNICAL
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Adsorpce molekul s menším průměrem než 4 µm
Hustota: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03457537
CAS číslo: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identifikace Splňuje