Tisk…
Hledali jste: Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Katalogové číslo: (334316-1KG)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom