Tisk…
Petrolether, 30…50 °C, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01786.2500EA 3960 CZK
1.01786.2500 1.01786.1000
Petrolether, 30…50 °C, EMSURE® p.a., Supelco®
Ropný líh
Bod varu: 30…50 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 30 - 50 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 1.2 - 7.5 %(V)
Density 0.65 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C