Tisk…
Petrolether, 40…80 °C for denaturation, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01769.1000EA 1220 CZK
1.01769.6025 1.01769.6010 1.01769.1000 1.01769.9190
Petrolether, 40…80 °C for denaturation, Supelco®
Ropný líh
Bod varu: 40…70 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,666 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II