Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6 (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03592.0025EA 11610 CZK
1.03592.0025 1.03592.0005
Dimethylsulfoxid-D6 (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Bod varu: 189 °C (5 mmHg)
Bod tání: 20,2 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0