Tisk…
D(+)-Sacharóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALS9378-500GEA 2750 CZK
SIALS9378-500G SIALS9378-5KG SIALS9378-1KG SIALS9378-10MG SIALS9378-10KG
D(+)-Sacharóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Sacharóza
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,3 g/mol
Bod tání: 169…170 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006626
CAS číslo: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 12,09051
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg