D(+)-Glukóza, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A16828.0CEA
5560
CZK
A16828.0C
A16828.36
ABCRAB116917.0500
A16828.0E
D(+)-Glukóza, anhydrous 99%
D(+)-Glukóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Bod tání: 147…153 °C Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS číslo: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |
![]() |